Learn More
Stomacher™ Simplettes
The Simplettes™ provide an accurate and economical alternative to pipette tips. They are designed specifically to pipette samples from the bottom of the Stomacher™ bag without risk of cross contamination.
52.45 CHF - 103.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17774399
|
Stomacher™
BA6052 |
250 mm |
103.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17784399
|
Stomacher™
BA6053 |
177 mm |
52.45 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Single use pipetting straws
- Capable of pipetting volumes between 0.1 and 2 mL
- Irradiated sterile
- Available in various pack sizes
Spezifikation
Tip |