Learn More
Stomacher™ Simplettes
The Simplettes™ provide an accurate and economical alternative to pipette tips. They are designed specifically to pipette samples from the bottom of the Stomacher™ bag without risk of cross contamination.
Marke:  Stomacher™ BA6053
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17784399
  • 52.45 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Single use pipetting straws
  • Capable of pipetting volumes between 0.1 and 2 mL
  • Irradiated sterile
  • Available in various pack sizes
Spezifikation
Spezifikation
Tip
3.6 to 3.7 mm (Internal diameter)
177 mm