Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Marke:  KNF™ 167523/160160
Artikelnummer. 12978064
  • 1595.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
  • Einstellbare Durchflussrate (1 ml bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
IP65.
PP (Pumpenkopf), PTFE-Beschichtung (Membran), FFKM Kalrez (Ventile)
150 mm
80 °C
1 bis 100 ml/min
Standard, manuell
144 mm
93 mm
5 °C
6 bar
Name des Produkts
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10 > Tiefe:130mm