Learn More
Silberdraht, 0.025 mm (0.001 Zoll), hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366517
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberdraht, 0.025 mm (0.001 Zoll), hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366517
25 m
Click to view available options
Menge:
25 m
5 m
Artikelnummer. 11366517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000307.G9
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver wire
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 m
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Characteristic
Gewicht ≈0.005g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT09K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog Number000307.G9,000307.G5
Chargennummer000307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2024 Catalog Number000307.G9,000307.G5
Chargennummer000307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2024 Catalog Number000307.G9,000307.G5
ChargennummerZ14H034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000307.G9,000307.G5
ChargennummerS27E052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000307.G9,000307.G5
Name des Produkts
Silberdraht, 0.025 mm (0.001 Zoll), hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >