Learn More
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10531081
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10531081
25 g, Kunststoffflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10531081
Marke: Thermo Scientific Acros 210450250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7775-41-9
Summenformel AgF
Molekulargewicht (g/mol) 126.87
MDL-Nummer MFCD00003410
InChI-Schlüssel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-Name Silber; Fluorid
SMILES [F-].[Ag+]
Specifications
Siedepunkt 1150.0°C
Chemischer Name oder Material Silver(I) fluoride
Schmelzpunkt 435.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Rostbraun bis gelbbraun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Merck Index 15, 8653
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Formelmasse 126.87
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.85
Dichte 5.8500g/mL
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number210450250,210450050
ChargennummerA0460214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number210450250,210450050
ChargennummerA0453940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number210450250,210450050
ChargennummerA0450857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number210450250,210450050
ChargennummerA0443826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number210450250,210450050
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(I) fluoride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >