Learn More
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10022630
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Kunststoffflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10022630
Marke: Thermo Scientific Acros 210450050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7775-41-9 | AgF | 126.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-41-9
Summenformel AgF
Molekulargewicht (g/mol) 126.87
MDL-Nummer MFCD00003410
InChI-Schlüssel REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver fluoride, silver 1+ fluoride, silver 1+ ion fluoride, argentous fluoride, ag-f, silverfluoride, silver salt, fluoride, silver fluoride,, silver i fluoride 5g
PubChem CID 165912
ChEBI CHEBI:30340
IUPAC-Name Silber; Fluorid
SMILES [F-].[Ag+]
Spezifikation
Siedepunkt 1150.0°C
Chemischer Name oder Material Silver(I) fluoride
Schmelzpunkt 435.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Rostbraun bis gelbbraun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel AgF
Fieser 02,364; 05,581; 06,514; 15,287
Merck Index 15, 8653
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 182 g/100mL (15.5°C).
Formelmasse 126.87
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.85
Dichte 5.8500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Silber(I)-fluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >