Learn More
Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396578
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396578
150 x 150 mm
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
150 x 600 mm
Artikelnummer. 11396578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012190.GT
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 5.9 g/150 x 150 mm; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 150 x 150 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU13K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number012190.GT,012190.1!,012190.GV
ChargennummerT27G025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number012190.GT,012190.1!,012190.GV
ChargennummerX06J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number012190.GT,012190.1!,012190.GV
ChargennummerS22J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number012190,012190.GT,012190.GV
ChargennummerR19I045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number012190.GT,012190.GV
Name des Produkts
Silberfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >