Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Verbindungsstück für GC-Kapillarsäule
Verwenden Sie SilTite GC-Kapillarsäulenanschlüsse für GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas.
81.29 CHF - 106.13 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Quarzglas-Kapillarsäule
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10497514
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MU498
Kapillarsäulenanschluss Quarzglas-Kapillarsäule 0,1 bis 0,25 mm
102.88 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10117864
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MU499
Kapillarsäulenanschluss Quarzglas-Kapillarsäule 32 mm
106.13 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10301055
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MU500
Kapillarsäulenanschluss Quarzglas-Kapillarsäule 0,45 bis 0,53 mm
106.13 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10046604
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MN211
Verbindungsmuttern für Ersatzsäulen Quarzglas-Kapillarsäule 0,1 bis 0,53 mm
81.29 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SilTite Kapillarsäulenverbindungsstücke für GC-Quarzglaskapillarsäulen. Die Glasauskleidung gewährleistet Inertheit sowie eine geringe thermische Masse.
  • Verbindung von zwei GC-Säulen
  • Reparatur beschädigter Säulen
Inhalt
Ein Anschluss, zwei Muttern und fünf Ferrulen.
Bestellinformationen
Fünfer-Packung Muttern ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Quarzglas-Kapillarsäule
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Verbindungsstück für GC-Kapillarsäule