Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Verbindungsstück für GC-Kapillarsäule
Verwenden Sie SilTite GC-Kapillarsäulenanschlüsse für GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas.
Marke: Thermo Scientific™ 290MU498
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SilTite Kapillarsäulen-Verbindungsstücke für GC-Kapillarsäulen aus Quarzglas. Die Glasauskleidung gewährleistet Inertheit sowie eine geringe thermische Masse.
Verbindung von zwei GC-SäulenReparatur beschädigter Säulen
Spezifikation
Kapillarsäulenanschluss | |
290 MU498 | |
0,1 bis 0,25 mm | |
Quarzglas-Kapillarsäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.