Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits.
111.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Material SilTite Metall
Typ Ferrulenkit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10177904
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA194
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific ISQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,1 bis 0,25 mm
111.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10578405
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA195
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific ISQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,32 mm
114.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10609965
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA196
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific ISQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,53 mm
114.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10792897
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA215
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-Injektoren Nicht zutreffend 0,1 bis 0,25 mm
191.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10661196
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA216
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-Injektoren Zwei SilTite-Muttern, zehn Ferrulen und zwei Grundplattendichtungen 0,32 mm
191.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10086154
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MA217
Ferrulenkit SilTite-Kit für Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL-Injektoren Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,53 mm
191.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10007084
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MT229
Ferrulenkit SilTite-Kits für Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,1 bis 0,25 mm
163.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10097294
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MT230
Ferrulenkit SilTite-Kits für Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,32 mm
159.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10724556
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
290MT231
Ferrulenkit SilTite-Kits für Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen 0,53 mm
163.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits. Die Ferrule bildet eine feste, dauerhafte, luftdichte Versiegelung um die Kapillarsäule.
  • SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus demselben Material und besitzen denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten.
  • Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
  • Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
  • Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
Spezifikation
Spezifikation
SilTite Metall
Ferrulenkit
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits