Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrulenkits
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits.
Marke:  Thermo Scientific™ 290MA196
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10609965
  • 108.38 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eliminieren Sie Lecks mit Thermo Scientific™ SilTite Ferrulenkits. Die Ferrule bildet eine feste, dauerhafte, luftdichte Versiegelung um die Kapillarsäule.
  • SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus demselben Material und besitzen denselben Wärmeausdehnungskoeffizienten.
  • Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
  • Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
  • Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ferrulenkit
SilTite-Kit für Thermo Scientific ISQ GC-MS-Schnittstelle
Zwei SilTite-Muttern und zehn Ferrulen
290 MA196
SilTite Metall
0,53 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.