missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Silikonschläuche

Eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die gute Dichtungseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Fisherbrand™ Universal-Silikonfolien eignen sich auch für Anwendungen, die direkten Kontakt mit Lebensmitteln erfordern.

692.77 CHF - 1950.00 CHF


Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11714365
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1171-4365
1 x 360 x 360 mm
1450.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11744365
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3753753
3 x 360 x 360 mm
1950.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11734365
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3753752
2 x 360 x 360mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11724365
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37537515
1.5 x 360 x 360 mm
1860.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Erhältlich in einfacher Ausführung oder mit selbstklebender Rückseite
  • Geeignet für die Verwendung bei -40 °C bis +200 °C und +230 °C kurzfristig
  • Kann in Blattform geliefert oder in Streifen, Versiegelungen, Scheiben, Dichtungen und Fertigprodukte umgewandelt werden
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt