Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die gute Dichtungseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Fisherbrand™ Universal-Silikonfolien eignen sich auch für Anwendungen, die direkten Kontakt mit Lebensmitteln erfordern.
Marke:  Fisherbrand™ 37537515
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724365
  • 1860.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich in einfacher Ausführung oder mit selbstklebender Rückseite
  • Geeignet für die Verwendung bei -40 °C bis +200 °C und +230 °C kurzfristig
  • Kann in Blattform geliefert oder in Streifen, Versiegelungen, Scheiben, Dichtungen und Fertigprodukte umgewandelt werden
Spezifikation
Spezifikation
1.5 x 360 x 360 mm