Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, die gute Dichtungseigenschaften bei hohen und niedrigen Temperaturen erfordern. Fisherbrand™ Universal-Silikonfolien eignen sich auch für Anwendungen, die direkten Kontakt mit Lebensmitteln erfordern.
Marke: Fisherbrand™ 1171-4365
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in einfacher Ausführung oder mit selbstklebender Rückseite
- Geeignet für die Verwendung bei -40 °C bis +200 °C und +230 °C kurzfristig
- Kann in Blattform geliefert oder in Streifen, Versiegelungen, Scheiben, Dichtungen und Fertigprodukte umgewandelt werden
Spezifikation
1 x 360 x 360 mm |