Learn More
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
138.69 CHF - 452.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 63148-62-9 |
---|---|
Summenformel | (C2H6OSi)n |
Molekulargewicht (g/mol) | NaN |
MDL-Nummer | MFCD00132673 |
Synonym | Poly(dimethylsiloxane) |
IUPAC-Name | Polydimethylsiloxane |
SMILES | C[Si](C)(-*)O-* |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10583331
|
Thermo Scientific Acros
163855000 |
500 g | Glasflasche |
138.69 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10553141
|
Thermo Scientific Acros
163850010 |
1 kg | Glasflasche |
218.09 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10042833
|
Thermo Scientific Acros
163850025 |
2.5 kg | Glasflasche |
452.25 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
63148-62-9 | |
NaN | |
Poly(dimethylsiloxane) | |
C[Si](C)(-*)O-* |
(C2H6OSi)n | |
MFCD00132673 | |
Polydimethylsiloxane |
Spezifikation
Silicone oil | |
For melting point and boiling point apparatuses | |
Farblos | |
(C2H6OSi)n | |
300°C | |
Solubility in water: practically insoluble | |
Polydimethylsiloxane | |
Echt | |
0.96 |
-50.0°C | |
63148-62-9 | |
Ölhaltige Flüssigkeit | |
MFCD00132673 | |
Poly(dimethylsiloxane) | |
C[Si](C)(-*)O-* | |
NaN | |
1.4030 to 1.4060 | |
0.9600g/mL |