Learn More
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10583331
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10583331
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10583331
Marke: Thermo Scientific Acros 163855000
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-62-9
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00132673
Synonym Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC-Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Schmelzpunkt -50.0°C
Namenshinweis For melting point and boiling point apparatuses
Farbe Farblos
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Menge 500 g
Flammpunkt 300°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4030 to 1.4060
Relative Dichte 0.96
Dichte 0.9600g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0458861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0451722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0393677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number163850025,163850010,163855000
ChargennummerA0445274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog Number163850025,163850010,163855000
Name des Produkts
Silikonöl, für Schmelz- und Siedepunktbestimmungs-Apparate, Thermo Scientific Chemicals >