Learn More
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435005
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435005
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 15435005
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045896.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 68083-14-7 | C16H22O2Si2 | 302.52 g/mol
Silicone oil is used in high temperature open systems, closed systems and circulating, closed loop and heat transfer baths. It is used as a high temperature fluid for laboratory research apparatus and instruments. It is also used as a calibration media in temperature controlled baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Offenes Hochtemperatursystem, geschlossenes System, Umwälzsystem, geschlossener Kreislauf und Wärmeübertragungsbäder
  • Hochtemperaturflüssigkeiten für Laborgeräte und -instrumente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68083-14-7
Summenformel C16H22O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 302.52
MDL-Nummer MFCD00132673
InChI-Schlüssel ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst.
PubChem CID 121233058
IUPAC-Name Methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilan
SMILES CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Namenshinweis High temperature, Usable temp. range: 25 to 250°C (open system) and 25 to 315°C (closed system)
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Flammpunkt >300°C (572°F)
Merck Index 14,8495
Löslichkeitsinformationen Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.
Brechungsindex 1.505
Dichte 1.07 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY02J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number045896.22,045896.36,045896.A4
ChargennummerM17L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number045896.22,045896.36,045896.A4
ChargennummerZ13K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number045896.22,045896.36,045896.A4
ChargennummerX17K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number045896.22,045896.36,045896.A4
ChargennummerT23K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number045896.22,045896.36,045896.A4
Name des Produkts
Silikonöl, hohe Temperatur, nutzbarer Temperaturbereich: 25 bis 250 °C (offenes System) und 25 bis 315 °C (geschlossenes System), Thermo Scientific Chemicals >