Learn More
Integra Biosciences™ Silicon Pro Pipettenhalter
Dieser Pipetten-Controller eignet sich für genaues und effizientes serologisches Pipettieren. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettierer gewährleisten dank der integrierten LED eine optimale Ausleuchtung des Bereichs um die Pipette und damit ein genaueres Pipettieren sowie eine geringere Ermüdung der Augen.
641.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml |
---|---|
Abgabegeschwindigkeit | 12 ml/s |
Modell | PIPETBOY pro |
Typ | Pro Pipetten-Halter |
Gewicht (metrisch) | 190 g |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11741258
|
Integra Biosciences™
156404 |
Blau |
641.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10679465
|
Integra Biosciences™
156402 |
Grün |
641.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Akkurate Verdrängung von Flüssigkeiten in der Pipette durch variablen Fingerdruck auf den Auslöser des Pipettierers
- Federleicht mit nur 190 Gramm
- In fünf Farben lieferbar
- Geschwindigkeit kann durchgehend durch das Daumenrad eingestellt werden
- Rotes LED zeigt an, wenn die Batterie aufgeladen werden muss
- Ergonomisches Design, gemäß den Empfehlungen für eine handförmige Ergonomie
Spezifikation
Glas- und Kunststoffpipetten mit Volumina von 1 bis 100 ml | |
PIPETBOY pro | |
190 g | |
50 Hz |
12 ml/s | |
Pro Pipetten-Halter | |
230 V |