Learn More
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470211
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470211
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11470211
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039112.FI
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon plate
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈9.54g/25x25mm
Form Platte
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK11P08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerC08W040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerG26P29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerE27U049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
ChargennummerC21X041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039112.GH,039112.FF,039112.FI
Name des Produkts
Silikonplatte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >