Learn More
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
27.65 CHF - 492.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Summenformel Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 169.89
MDL-Nummer MFCD00011229
InChI-Schlüssel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-Name Tetrachlorsilan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11384799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.AB
10 mL
27.65 CHF
10 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11364799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.AE
100 mL
38.15 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11374799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.K2
1 L
173.68 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11394799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
069182.L7
3 x 1 L
492.00 CHF
3 Liter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW0525000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals