Learn More
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384799
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384799
10 mL
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
1 L
3 x 1 L
Artikelnummer. 11384799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 069182.AB
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicon(IV) chloride is used as an intermediate in the manufacture of polysilicon. It is also used in the semiconductors industry, photovoltaic cells and in the production of optical fibers. Its derivatives like trichlorosilane and silane are used in the Siemens process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-04-7
Summenformel Cl4Si
Molekulargewicht (g/mol) 169.89
MDL-Nummer MFCD00011229
InChI-Schlüssel FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC-Name Tetrachlorsilan
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 57.6°C
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) chloride
Schmelzpunkt °C to 70°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 mL
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,chloroform,petroleum ether,carbon tetrachloride,ether and hydrochloric acid.
Formelmasse 169.9
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Colourless liquid
Dichte 1.483
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR22L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2025 Catalog Number069182.L7,069182.AB,069182.AE,069182.K2
ChargennummerQ03L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number069182.L7,069182.AB,069182.AE,069182.K2
ChargennummerR07K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number069182.L7,069182.AB,069182.AE,069182.K2
ChargennummerR15K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number069182.L7,069182.AB,069182.AE,069182.K2
ChargennummerZ15I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number069182.L7,069182.AB,069182.AE,069182.K2
Name des Produkts
Silizium(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >