Learn More
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals
S.A. 70 bis 90 m2/g.
76.45 CHF - 744.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11435480
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.06
5 g
76.45 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11445480
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.14
25 g
249.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11455480
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044646.22
100 g
744.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals