Learn More
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435480
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435480
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11435480
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044646.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
S.A. 70 bis 90 m2/g.
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide
Schmelzpunkt 2700°C
Namenshinweis beta-phase
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
IUPAC-Name Methanidyllidynsilanyllium
Formelmasse 40.1
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number044646.22,044646.14,044646.06
ChargennummerZ14I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number044646.22,044646.14,044646.06
ChargennummerU06G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044646.22,044646.14,044646.06
ChargennummerP24I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044646.22,044646.14,044646.06
ChargennummerW20H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044646.22,044646.14,044646.06
Name des Produkts
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Thermo Scientific Chemicals >