Learn More
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Nanopulver, 95 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
92.30 CHF - 727.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 409-21-2 |
---|---|
Summenformel | CSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 40.10 |
MDL-Nummer | MFCD00049531 |
InChI-Schlüssel | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide |
PubChem CID | 9863 |
ChEBI | CHEBI:29390 |
SMILES | [C-]#[Si+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11344918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.06 |
5 g |
92.30 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11354918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.14 |
25 g |
264.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11334918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043884.22 |
100 g |
727.45 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Silicon carbide is used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Used in electronic applications, measure gas temperatures in an optical technique called thin filament pyrometry. Used in jewelry, steel production, grapheme production. It is also used in production of exponential resistors, wire sawing, construction industry, a filler in plastics and composites, ceramic sintered parts, ferrites and soft metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
409-21-2 | |
40.10 | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
9863 | |
[C-]#[Si+] |
CSi | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
CHEBI:29390 |
Spezifikation
Silicon carbide | |
beta-phase | |
Schwarz bis grau | |
CSi | |
14,8492 | |
Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali | |
[C-]#[Si+] | |
40.10 | |
CHEBI:29390 | |
≥95% |
2700°C | |
409-21-2 | |
Pulver | |
MFCD00049531 | |
silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide | |
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynesilylium | |
9863 | |
40.1 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H351-H315-H319-H335
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 206-991-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VW0450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen