Learn More
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Nanopulver, 95 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344918
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Nanopulver, 95 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344918
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11344918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043884.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Used in electronic applications, measure gas temperatures in an optical technique called thin filament pyrometry. Used in jewelry, steel production, grapheme production. It is also used in production of exponential resistors, wire sawing, construction industry, a filler in plastics and composites, ceramic sintered parts, ferrites and soft metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 409-21-2
Summenformel CSi
Molekulargewicht (g/mol) 40.10
MDL-Nummer MFCD00049531
InChI-Schlüssel HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon carbide
Schmelzpunkt 2700°C
Namenshinweis beta-phase
Farbe Schwarz bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Merck Index 14,8492
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali
IUPAC-Name methanidylidynesilylium
Formelmasse 40.1
Reinheit (%) ≥95%
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY28I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number043884.14,043884.06,043884.22
ChargennummerS06I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number043884.14,043884.06,043884.22
ChargennummerE24R048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043884.14,043884.06,043884.22
ChargennummerB27N28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043884.14,043884.06,043884.22
ChargennummerK10P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043884.14,043884.06,043884.22
Name des Produkts
Siliziumcarbid, Beta-Phase, Nanopulver, 95 % min., Thermo Scientific Chemicals >