Learn More
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
22.41 CHF - 204.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Summenformel | Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 28.09 |
MDL-Nummer | MFCD00085311 |
InChI-Schlüssel | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
PubChem CID | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
IUPAC-Name | Silikon |
SMILES | [Si] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10092760
|
Thermo Scientific Acros
201560100 |
10 g | Glasflasche |
22.41 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10626412
|
Thermo Scientific Acros
201561000 |
100 g | Kunststoffflasche |
74.87 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10732125
|
Thermo Scientific Acros
201565000 |
500 g | Kunststoffflasche |
204.02 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
Silikon |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Spezifikation
2355.0°C | |
1410.0°C | |
7440-21-3 | |
Feines Pulver | |
Si | |
15, 8630 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
≥99% |
Silicon | |
-325 mesh | |
Grau | |
99+% | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
Silikon | |
5461123 | |
28.09 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Entzündbarer Feststoff.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis
- Silicon powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.