Learn More
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10092760
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092760
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10092760
Marke: Thermo Scientific Acros 201560100
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Siedepunkt 2355.0°C
Chemischer Name oder Material Silicon
Schmelzpunkt 1410.0°C
Namenshinweis -325 mesh
Farbe Grau
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 8630
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in molten alklai oxides, soluble in a mixture of nitric acid and hydrofluor, alkalis, insoluble in nitric acid and hydrochloric acid
Formelmasse 28.09
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459234 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0374282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0384795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0440843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number201560100,201565000,201561000
ChargennummerA0404240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2021 Catalog Number201560100,201565000,201561000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Silizium, +99 %, Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals >