Learn More
Silicagel-Kügelchen Artikelnummer.: 11953315
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silicagel-Kügelchen
Artikelnummer. 11953315
1 Pk., 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11953315
Marke: Chem Lab CL00.1920.1000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ändert die Farbe, da das Trockenmittel Feuchtigkeit adsorbiert. Kieselgel-Perlen mit Orange-Indicator von Chem-Lab sind Siliciumdioxid-Beads, die Wasser leicht adsorbieren und Prozesse und Produkte vor den Auswirkungen von Feuchtigkeit schützen. Die Perlen sind 2,5 –5 mm groß und orange, wenn sie sich in einem wasserfreien Zustand befinden.
Die hohe spezifische Oberfläche des Kieselgels ermöglicht es, Wasser leicht zu adsorbieren, was es als Trockenmittel nützlich macht. In der Chemie wird Kieselgel in der Chromatographie als stationäre Phase verwendet. Dieses Produkt enthält einen orangefarbenen Indikator, der die Farbe ändert, wenn die maximale Adsorption erreicht wird, sodass das Gel ersetzt werden kann.
Specifications
Physikalische Form Fest
Menge 1 Pk.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Silicagel-Kügelchen >