Learn More
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh Artikelnummer.: 11375497
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh
Artikelnummer. 11375497
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11375497
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042726.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silica gel, wide pore is mainly used for the dehydrated purification of the industrial gases, the clearance of the organic acids and high polymers in the insulative oil, the purification and separation of the medicines. It is also used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße -100/200 Mesh
Porengröße 150 Å
Verpackung Flasche
pH 6,5 bis 7,5
Menge 50 g
Oberfläche (metrisch) 350 bis 400 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF13T031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerF06R016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerB10P11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number
ChargennummerJ25S043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number
ChargennummerW27F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042726.30,042726.18,042726.PG,042726.A7,042726.A1
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh >