Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Mit Indikatorfunktion, 1/3 TE, Beutel mit ∼10 g, kristallin
70.60 CHF - 329.22 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kieselgel Rubin Trockenbeutel |
---|---|
CAS | 112926-00-8 |
Material | Kieselgel Rubin Trockenbeutel |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15667160
|
Honeywell-Fluka
80148-250G |
250 g | Metallkanister | N/A | |||||
15696910
|
Honeywell-Fluka
72811-250G |
250 g | Granulate | N/A | |||||
15657160
|
Honeywell-Fluka
80148-1KG |
1 kg | Metallbehälter | N/A | |||||
15686910
|
Honeywell-Fluka
72811-1KG |
1 kg | Poly-Flasche | N/A | |||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Kieselgel Rubin Trockenbeutel | |
112926-00-8 | |
Kieselgel Rubin Trockenbeutel | |
NONH für alle Transportarten |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-545-4