Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Mit Indikatorfunktion, 1/3 TE, Beutel mit ∼10 g, kristallin
Marke:  Honeywell-Fluka 72811-1KG
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15686910
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kieselgel Rubin Trockenbeutel
Rot
9
2 g/cm3
1 kg
Poly-Flasche
2230 °C
1600 °C
112926-00-8
Kieselgel
NONH für alle Transportarten
Leicht in Wasser löslich