Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Mit Indikatorfunktion, 1/3 TE, Beutel mit ∼10 g, kristallin
Marke: Honeywell-Fluka 80148-1KG
Benachrichtigungen:
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Kieselgel Rubin Trockenbeutel | |
Kieselgel | |
O2Si | |
Metallbehälter | |
O=[Si]=O | |
60.08 |
112926-00-8 | |
1 kg | |
NONH für alle Transportarten | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Silandion |