Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.030 bis 0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
33.40 CHF - 323.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Silicon dioxide |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10667571
|
Thermo Scientific Acros
419292500 |
250 g | Glasflasche |
33.40 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10433165
|
Thermo Scientific Acros
419290010 |
1 kg | Glasflasche |
95.25 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10310234
|
Thermo Scientific Acros
419290050 |
5 kg | Kunststoff-Fass |
323.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die SäulenchromatographieChemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
O=[Si]=O |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Silicon dioxide | |
CHEBI:30563 |
Spezifikation
Silica gel | |
Weiß | |
7631-86-9 | |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.) | |
0.8 to 1.0mL/g (N2) | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Silandion | |
24261 | |
60.08 |
0.060-0.200mm, 60 A | |
Pulver | |
Kieselgel | |
6.0% max. (160°C) | |
15, 8632 | |
Silicon dioxide | |
Solubility in water: insoluble. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
500 to 600 m2/g |
Sicherheit und Handhabung
- Silica gel