Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.030 bis 0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10433165
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kieselgel, für Chromatographie, 0.030 bis 0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10433165
Marke: Thermo Scientific Acros 419290010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis 0.060-0.200mm, 60 A
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Material Kieselgel
Menge 1 kg
Verlust bei Trocknung 6.0% max. (160°C)
Merck Index 15, 8632
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 30 Micron D(10% min.), 250 Micron D(90% Max.)
Porenvolumen 0.8 to 1.0mL/g (N2)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Oberfläche 500 to 600 m2/g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number419290050,419292500,419290010
ChargennummerA0466683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
ChargennummerA0460583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
ChargennummerA0458877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number419290050,419292500,419290010
ChargennummerA0450485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number419290050,419292500,419290010
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Kieselgel, für Chromatographie, 0.030 bis 0.200 mm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >