Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
566.00 CHF - 1308.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA |
---|---|
Produktlinie | Silencer™ Select |
Produkttyp | Kundenspezifische siRNA |
Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
Temperatur (metrisch) | Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
Produktcode | Marke | Reinheit | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reinheit | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15501054
|
Ambion™
4399665 |
Standard | 5 nmol |
566.00 CHF
5 Nanomol |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15511054
|
Ambion™
4399666 |
Standard | 20 nmol |
848.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15521054
|
Ambion™
4399667 |
Standard | 40 nmol |
966.00 CHF
40 Nanomol |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15531054
|
Ambion™
4399668 |
HPLC | 20 nmol |
1266.00 CHF
20 Nanomol |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15541054
|
Ambion™
4399669 |
HPLC | 40 nmol |
1308.00 CHF
40 Nanomol |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA | |
Kundenspezifische siRNA | |
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
Silencer™ Select | |
Umgebungstemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA