Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
Marke: Ambion™ 4399668
810.70 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
- Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
Spezifikation
Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern. | |
siRNA | |
Kundenspezifische siRNA | |
20 nmol | |
Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern |
GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA | |
Silencer™ Select | |
HPLC | |
Umgebungstemperatur |