Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette mit Schellbach-Streifen
Kompakte automatische Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
149.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Graduierungen | 0,1 ml |
Enthält | Schwarzer Schellbachstreifen, 1000 ml-LDPE-Flasche |
Sperrhahn | PTFE |
Gewährleistung | 12 Monate |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10450355
|
BRAND™
23810 |
25 ml |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10330445
|
BRAND™
23811 |
50 ml |
149.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Einfache Reparatur
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Schwarzer Schellbachstreifen, 1000 ml-LDPE-Flasche | |
12 Monate | |
Klasse B |
0,1 ml | |
PTFE | |
Automatische Bürette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette mit Schellbach-Streifen