Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette mit Schellbach-Streifen
Kompakte automatische Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
Marke: BRAND™ 23810
125.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfache Reparatur
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
Spezifikation
±0,08 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Schwarzer Schellbachstreifen, 1000 ml-LDPE-Flasche | |
12 Monate | |
Klasse B |
25 ml | |
0,1 ml | |
PTFE | |
Automatische Bürette |