Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit Braunglas-Absperrhahn
SILBERBRAND automatische Bürette, ausgestattet mit braunem seitlichem Absperrhahn und PTFE-Küken.
286.00 CHF
Spezifikation
Graduierungen 0,1 ml
Enthält Ohne Flasche
Sperrhahn Brauner seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Küken
Gewährleistung 12 Monate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10132111
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
22316
25 ml
286.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10568021
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
22318
50 ml
286.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN EN ISO 385
  • Austauschbare Küken
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Mit Glasküken im Titrationsabsperrhahn
Spezifikation
Spezifikation
0,1 ml
Ohne Flasche
Brauner seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Küken
12 Monate
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit Braunglas-Absperrhahn