Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit Braunglas-Absperrhahn
SILBERBRAND automatische Bürette, ausgestattet mit braunem seitlichem Absperrhahn und PTFE-Küken.
Marke: BRAND™ 22316
278.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fehlergrenzen gemäß Klasse B, DIN EN ISO 385
- Austauschbare Küken
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit Glasküken im Titrationsabsperrhahn
Spezifikation
25 ml | |
Ohne Flasche | |
12 Monate |
0,1 ml | |
Brauner seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Küken |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit Braunglas-Absperrhahn > Fassungsvermögen: 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur