Learn More
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen.
Marke: Thermo Scientific™ C39-20A/CT-S
311.17 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ silanisierte Glasfläschchen werden durch Gasphasenabscheidung silanisiert.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie Silanisierung und Silikonisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte spielen.Die Oberflächenmodifikation eliminiert aktive Stellen auf der Oberfläche von Borosilikatglas.
- Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung durch Silanisierung.
- Ein Silylierungsreagenz reagiert mit aktiven Gruppen auf der Glasoberfläche und hemmt ihre Reaktivität; es verhindert, dass Materialien an der Behälteroberfläche haften und sorgt so für eine maximale Rückgewinnung von Spurenanalyten
Bestellinformationen:
100 pro Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Braunglas-Fläschchen mit festem Septum in geschlossener Ausführung | |
1,083 in. | |
27,51 mm | |
20 mL | |
72 | |
20 mL | |
57 mm | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
24-414 |
PTFE/Silikon | |
Bernsteinfarben | |
Glas, PTFE | |
2,244 in. | |
0,68 oz. | |
Schraubverschluss (magnetisch) mit Septum | |
72 Kartons | |
Fläschchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S4270110 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | C39-20A/CT-S |
S4040040 | Analysenzertifikat | 16/02/2024 | C39-20A/CT-S |
S3341120 | Analysenzertifikat | 24/01/2024 | C39-20A/CT-S |
S2159010 | Analysenzertifikat | 10/06/2022 | C39-20A/CT-S |
S1306010 | Analysenzertifikat | 02/11/2021 | C39-20A/CT-S |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
70Stunden
20Minuten
51Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60%