Learn More
Epredia™ Paraffin der Signature Serie™
Minimieren Sie die Kompression und erzielen Sie eine schnelle Infiltration mit dieser einzigartigen Mischung von Polymeren und hochreinem Paraffin mit geringer Varianz der Länge der Kohlenstoffkette.
189.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12687766
|
Epredia™
8339 |
Typ L, niedriges Polymer |
189.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Minimieren Sie die Kompression und erzielen Sie eine schnelle Infiltration mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Paraffin, einer einzigartigen Mischung von Polymeren und hochreinem Paraffin mit geringer Varianz der Länge der Kohlenstoffkette.
- Dreifach gefiltert, um Verunreinigungen zu beseitigen
- Typ H ermöglicht ultradünne Schnitte
- Typ L kann die Infiltrationszeiten während der Verarbeitung verringern
- Sowohl Typ L als auch Typ H eignen sich zur Infiltration und Einbettung und haben einen Schmelzpunkt von 55-57 °C
Bestellinformationen: Verpackt in leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
54 bis 57 °C | |
2 lb. bag (0.9kg) |