Learn More
SymLine™ SignalBox2
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig, perfekte Integration in Labormöbel mit der Built-In Signalbox
401.00 CHF - 762.00 CHF
Spezifikation
Typ Liquid Spill Alarm
Zur Verwendung mit (Geräte) Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Bauweise/Design Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bauweise/Design Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16583532
Unterlagen ansehen
SymLine™
106548
2-channel EU-Stromversorgung
705.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17307419
Unterlagen ansehen
SymLine™
106582
2-channel UK-Stromversorgung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17317419
Unterlagen ansehen
SymLine™
106583
2-channel US-Stromversorgung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
18686468
Unterlagen ansehen
SymLine™
106735
1-channel EU, UK, US
762.00 CHF
1 Bogen
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18666498
Unterlagen ansehen
SymLine™
106741
5-channel EU, UK, US
401.00 CHF
1 Bogen
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LEDs und akustischer Summer warnen Sie rechtzeitig, bevor der Füllstand Ihrer Sammelbehälter eine kritische Höhe erreicht. Bei einem Behälterwechsel kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden. Pumpen und andere externe Geräte können bequem über die integrierte Schnittstelle angesteuert werden. Nach den ATEX-Richtlinien müssen Ex-Sensoren beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen) in Verbindung mit einem Schaltverstärker installiert werden. Signalboxen und Schaltverstärker müssen außerhalb der Ex-Zone platziert werden.
  • Zwei Füllstände gleichzeitig überwachen
  • Touchpad
  • Füllstandskontrolle durch Status-LEDs
  • Optische und akustische Alarmsignale
  • Kompatibel mit SchaltverstärkerATEX: Ein weit verbreitetes Synonym für die ATEX-Richtlinien der Europäischen Union. Der Begriff ATEX leitet sich von der französischen Abkürzung für ATmosphere EXplosive ab. Derzeit umfasst diese Richtlinie zwei EU-Richtlinien zum Explosionsschutz, nämlich die ATEX-Geräterichtlinie 2014/34/EU und die ATEX-Arbeitsplatzrichtlinie 1999/92/EG.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Liquid Spill Alarm
    Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    SymLine™ SignalBox2