Learn More
SymLine™ SignalBox2
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig, perfekte Integration in Labormöbel mit der Built-In Signalbox
Marke:  SymLine™ 106548
521.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16583532
  • 705.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen.
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie rechtzeitig, bevor Ihr Füllstand von Sammelbehältern eine kritische Höhe erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    2-channel
    Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
    36 x 139 x 74 mm
    Liquid Spill Alarm
    230 V-Netzkabel mit offenem Ende und Klemme
    EU-Stromversorgung
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    SymLine™ SignalBox2 > Typ:Integrierte Signalbox; Region:EU