Learn More
SymLine™ Signalboxen
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig. Ideal für die Integration in Labormöbel mit der integrierten SymLine™ Signalbox.
395.00 CHF - 2415.00 CHF
Spezifikation
Größe 180 x 105 x 55 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Enthält Länge (metrisch) Produkttyp Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Länge (metrisch) Produkttyp Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17803520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108119
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 55 mm Signalbox T1 US-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15955801
Unterlagen ansehen
SymLine™
108122
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 55 mm Signalbox T1 UK-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15447864
Unterlagen ansehen
SymLine™
108087
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang 55 mm Signalbox T1 EU-style
570.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17853520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108159
Disc Sensor, T1, Alarm at Empty State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener 3 m Signalbox T1 US-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17843520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108158
Disc Sensor, T1, Alarm at Full State, 3 m Signal Cable, 2 m Hook and Loop Fastener 3 m Signalbox T1 US-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15302352
Unterlagen ansehen
SymLine™
108125
Scheibensensor, T1, Alarm bei Vollzustand, Wechselstromadapter, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss 3 m Signalbox T1 EU-style
795.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17873520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108161
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Leerzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss 3 m Signalbox T1 UK-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17833520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108157
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei leerem Leerzustand 86 mm Signalbox T1 EU-style
795.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17863520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108160
Scheibensensorsatz, T1, Alarm bei Vollzustand, 3 m langes Signalkabel, 2 m Klettverschluss 3 m Signalbox T1 UK-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
17813520
Unterlagen ansehen
SymLine™
108121
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen 55 mm Signalbox T5 US-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15965801
Unterlagen ansehen
SymLine™
108124
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen 55 mm Signalbox T5 UK-style Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15290264
Unterlagen ansehen
SymLine™
108088
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen 55 mm Signalbox T5 EU-style
899.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17813530
Unterlagen ansehen
SymLine™
117988
T5 with 5 Disc Fill Level Sensors, 5 x 3 m Signal Cables, 5 x 2 m Hook and Loop Fasteners 3 m Signalbox T5 EU-style
2415.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Spezifikation
180 x 105 x 55 mm