Learn More
SymLine™ Signalboxen
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig. Ideal für die Integration in Labormöbel mit der integrierten SymLine™ Signalbox.
Marke:  SymLine™ 108121
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17813520
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Signalbox T5
55 mm
180 x 105 x 55 mm
Überwachung der Füllstände
T5 mit 5 Sensoreingängen und 6 potentialfreien Ausgängen
SCAT Sensors and Safety Waste Caps
US-style
24 V
105 mm
180 mm