Learn More
SymLine™ Signalboxen
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig. Ideal für die Integration in Labormöbel mit der integrierten SymLine™ Signalbox.
Marke:  SymLine™ 108087
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447864
  • 570.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Intelligente Methode, um den Entsorgungsbehälter zu wechseln, ohne den Zulauf zu unterbrechen
  • LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie, bevor der Füllstand von Sammelbehältern kritische Höhen erreicht.
  • Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden.
Spezifikation
Spezifikation
Signalbox T1
7.1 in.
EU-style
24 V
Überwachung der Füllstände
T1 mit 1 Sensoreingang und 1 potentialfreier Ausgang
SCAT™ Sensors and Safety Waste Caps
55 mm
180 x 105 x 55 mm
2 A
105 mm
180 mm