Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
Shop All Uvex Products
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Description
- Material: 100 % Polyester/Gewebe Warnweste aus Polyester/Gewebe mit Fläche für Logo-Anbringung.
- Klettverschluss, 2 umlaufende Reflexstreifen im Rumpfbereich, Reflexstreifen über den Schultern für bessere Sichtbarkeit in der geneigten Position, eingefasste Kanten, Logoaufbringung möglich (Position: Rückenteil)
- Zertifiziert gemäß EN 20471 X2
- Größe: M (50/52) – XXXL (66/68)
- Pflegeanleitung: Waschgang 40 °C, Schonwäsche (max. 25 Waschvorgänge), nicht chloren, nicht bügeln, chemische Reinigung: P (max. 20 Reinigungszyklen), nicht im Trockner trocknen
Specifications
Specifications
Verschlusstyp | Klettverschluss |
Produkttyp | High-visibility Vest |
Farbe | Gelb |
Größe | Größe 3X |
Material | Polyester |
Dicke (metrisch) | 140 g/m² |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction