Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2312 FFP3 Mask
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Beschreibung
- Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach diese Masken korrekt aufzusetzen und über längere Zeit bequem zu tragen.
Spezifikation
Spezifikation
Aerosoltyp | P - Oil-Proof |
Farbe | Weiß |
Design Type | Cup/Molded |
Einwegprodukt | Reusable |
Filtertyp | FFP3 |
Material | Polypropylen, Polyester |
Produkttyp | Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask |
Größe | Medium |
Mit Ausatemventil | Yes |
Latexfrei | Yes |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex Silv-Air Classic 2312 FFP3 Mask >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur