Learn More
RETSCH Siebschüttler AS 200
Verwenden Sie diesen Siebschüttler in der Forschung & development, quality control of raw materials, interim and finished products as well as in production monitoring. Retsch™ Siebschüttler AS200 mit digitaler Einstellung und Anzeige von Leistung und Zeit.
8150.00 CHF
Specifications
Tragkraft (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Siebschüttler |
Frequenz | 50 Hz |
Description
- NEU: Digitale Anzeige von Arbeitsleistung und Zeit
- Geeignet für Trocken- und Nasssiebung
- Ausgezeichnete Trennwirkung auch bei kurzen Siebzeiten
- Effizienter elektromagnetischer Antrieb
- 3-D-Wurfbewegung, die die optimale Ausnutzung der offenen Siebfläche und die gleichmäßige Bewegung der Probe über die gesamte Siebfläche gewährleistet
- Siebe können bis zu einer Höhe von 510 mm gestapelt werden
- Alle Prozessparameter (Zeit, Arbeitsleistung) einstellbar
- Optionale Komfort-Klemmvorrichtung
- Optionale Analysesoftware EasySieve
- Wartungsfrei
- Einfacher Betrieb, ergonomisches Design
Specifications
6 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
650 mm |
230 V, 50 Hz | |
Siebschüttler | |
450 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
RETSCH Siebschüttler AS 200